Få mere at vide
(2S,3R)-3-Carbobenzyloxyamino-1-chloro-4-phenylthio-butan-2-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S,3R)-3-Carbobenzyloxyamino-1-chloro-4-phenylthio-butan-2- |
| CAS | 159878-02-1 |
| Molekylær formel | C18 H20 Cl N O3 S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Nelfinavir Impurity 6 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20ClNO3S/c19-11-17(21)16(13-24-15-9-5-2-6-10-15)20-18(22)23-12-14-7-3-1-4-8-14/h1-10,16-17,21H,11-13H2,(H,20,22)/t16-,17+/m0/s1 |
| SMIL | O[C@H](CCl)[C@H](CSc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2 |
| IUPAC navn | benzyl N-[(2R,3S)-4-chloro-3-hydroxy-1-phenylsulfanylbutan-2-yl]carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 365.87 |
| Formel vægt | 365.0852 |