Få mere at vide
(2S,3R)-3-(Boc-amino)-2-hydroxy-4-phenylbutyric acid, 97%
Artikelnummer. 15470116
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15470116 250 mg 250mg
15460116 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15470116 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52775.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 62023-65-8 | C15H21NO5 | 295.34 g/mol
(2S,3R)-3-(Boc-amino)-2-hydroxy-4-phenylsmørsyre, anvendes som en ny beskyttet aminosyre til fremstilling af bestatin og analoger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(2S,3R)-3-(Boc-amino)-2-hydroxy-4-phenylsmørsyre, anvendes som en ny beskyttet aminosyre til fremstilling af bestatin og analoger.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62023-65-8
Molekylær formel C15H21NO5
Molekylvægt (g/mol) 295.34
MDL nummer MFCD00057841
InChI nøgle BHTRKISIDQZUQX-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2s,3r-3-boc-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyric acid, 2s,3r-3-tert-butoxycarbonyl amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoic acid, n-boc-2s,3r-2-hydroxy-3-amino-4-phenylbutanoic acid, boc-2s,3r-ahpa, boc-2s,3r-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyric acid, n-boc-2s,3r-2-hydroxy-3-amino-4-phenylbutanoic a, 2s,3r-2-hydroxy-3-tert-butoxycarbonylamino-4-phenylbutanoic acid, 2s,3r-3-boc-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyric acid tlc
PubChem CID 10756280
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2S,3R)-3-(Boc-amino)-2-hydroxy-4-phenylbutyric acid
Beilstein 5909790
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in organic solvents.
IUPAC navn (2S,3R)-2-hydroxy-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-phenylbutansyre
Mængde 250 mg
Formel vægt 295.34
Procent renhed 97%