missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(2S,3R)-3-Acetoxy-2-aminobutanoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30309012
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30309012 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30309012 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1643131G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2S,3R)-3-Acetoxy-2-aminobutanoic Acid
CAS 17012-42-9
Molekylær formel C6 H11 N O4
Mængde 1 g
Synonym (2S,3R)-3-Acetoxy-2-aminobutanoic Acid
InChI formel InChI=1S/C6H11NO4/c1-3(11-4(2)8)5(7)6(9)10/h3,5H,7H2,1-2H3,(H,9,10)/t3-,5+/m1/s1
SMIL C[C@@H](OC(=O)C)[C@H](N)C(=O)O
IUPAC navn (2S,3R)-3-acetyloxy-2-aminobutanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 161.156
Formel vægt 161.069
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.