Få mere at vide
(2S,3R)-2-Methyl-1,2,3,4-butanetetrol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S,3R)-2-Methyl-1,2,3,4-butanetetrol |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12O4/c1-5(9,3-7)4(8)2-6/h4,6-9H,2-3H2,1H3/t4-,5+/m1/s1 |
| Formel vægt | 136.0736 |