Få mere at vide
(2S,3R)-2-Ethyl-3-(hydroxymethyl)-4-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)butanoic Acid Sodium Salt (Pilocarpic Acid Sodium Salt), Mikromol™
Artikelnummer. 18090510
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18090510 100 mg
18040800 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18090510 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0338.02
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2S,3R)-2-Ethyl-3-(hydroxymethyl)-4-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)butanoic Acid Sodium Salt (Pilocarpic Acid Sodium Salt)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2S,3R)-2-Ethyl-3-(hydroxymethyl)-4-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)butanoic Acid Sodium Salt (Pilocarpic Acid Sodium Salt)
CAS 92598-79-3
Analyt- eller komponentnavne (2S,3R)-2-Ethyl-3-(hydroxymethyl)-4-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)butanoic Acid Sodium Salt (Pilocarpic Acid Sodium Salt)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H17 N2 O3 . Na
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Pilocarpine Hydrochloride Imp. B (EP), Pilocarpine Imp. B (EP), (2S,3R)-2-Ethyl-3-(hydroxymethyl)-4-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)butanoic Acid Sodium Salt, Pilocarpine Hydrochloride Imp. B (EP) as Sodium Salt, Pilocarpic Acid Sodium Salt, 1H-Imidazole-5-butanoic acid, alpha-ethyl-beta-(hydroxymethyl)-1-methyl-, monosodium salt, [S-(R*,S*)]- (9CI), Sodium pilocarpate, Pilocarpine Hydrochloride Impurity B as Sodium Salt, Pilocarpine Nitrate Impurity B as Sodium Salt, Pilocarpine Impurity B as Sodium Salt, Pilocarpine Impurity B as Sodium Salt
InChI formel InChI=1S/C11H18N2O3.Na/c1-3-10(11(15)16)8(6-14)4-9-5-12-7-13(9)2;/h5,7-8,10,14H,3-4,6H2,1-2H3,(H,15,16);/q;+1/p-1/t8-,10-;/m0./s1
SMIL [Na+].CC[C@@H]([C@H](CO)Cc1cncn1C)C(=O)[O-]
IUPAC navn sodium;(2S,3R)-2-ethyl-3-(hydroxymethyl)-4-(3-methylimidazol-4-yl)butanoate
Molekylvægt (g/mol) 248.25
Mængde 100 mg
Formel vægt 248.1137 g/mol