Få mere at vide
(2S,3R)-2-Amino-3-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-3-hydroxypropanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S,3R)-2-Amino-3-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-3-hydroxypropanoic Acid |
| CAS | 88375-62-6 |
| Molekylær formel | C10H11NO5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | L-Threo-beta-(3,4-Methylenedioxyphenyl)serine, (alphaS,betaR)-alpha-Amino-beta-hydroxy-1,3-benzodioxole-5-propanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO5/c11-8(10(13)14)9(12)5-1-2-6-7(3-5)16-4-15-6/h1-3,8-9,12H,4,11H2,(H,13,14)/t8-,9+/m0/s1 |
| SMIL | N[C@@H]([C@H](O)c1ccc2OCOc2c1)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S,3R)-2-amino-3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-3-hydroxypropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 225.2 |
| Formel vægt | 225.0637 |