Få mere at vide
(2S,3aS,7aS)-Octahydroindol-2-carboxylsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327529
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327529 5 g 5g
11317529 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327529 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27894.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 80875-98-5 | C9H15NO2 | 169.224 g/mol
Et mellemprodukt i syntesen af Perindopril. Det helt diastereoselektiveα -alkylering af oxazolidinon giver en meget bekvem og kortfattet vej til enantiopenhedα -tetrasubstituerede derivater af denne Oic-stereoisomer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Et mellemprodukt i syntesen af Perindopril. Det helt diastereoselektiveα -alkylering af oxazolidinon giver en meget bekvem og kortfattet vej til enantiopenhedα -tetrasubstituerede derivater af denne Oic-stereoisomer.
Opløselighed Opløselig i methanol
og vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Opbevares ved -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80875-98-5
Molekylær formel C9H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 169.224
MDL nummer MFCD07782125
InChI nøgle CQYBNXGHMBNGCG-FXQIFTODSA-N
Synonym 2s,3as,7as-octahydro-1h-indole-2-carboxylic acid, 2s,3as,7as-octahydroindole-2-carboxylic acid, 2s,3as,7as-2-carboxyoctahydroindole, h-oic-oh, l-octahydroindole-2-carboxylic acid, unii-9id44u804i, 2-carboxyoctahydroindole, 2s,3as,7as, 1h-indole-2-carboxylic acid, octahydro-, 2s,3as,7as, 2s,3as,7as-2-carboxyperhydroindole, 2s,3as,7as-perhydroindole-2-carboxylic acid
PubChem CID 7408452
IUPAC navn (2S,3aS,7aS)-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahydro-1H-indol-2-carboxylsyre
SMIL C1CCC2C(C1)CC(N2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2S,3aS,7aS)-Octahydroindole-2-carboxylic acid
Smeltepunkt 266°C (decomposition)
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in methanol and water.
Optisk rotation −50 (c=1 in Methanol)
Formel vægt 169.22
Procent renhed 98%