Få mere at vide
(2S,3aS,7aS)-1-Fmoc-oktahydroindol-2-carboxylsyre, 98%
Artikelnummer. 15458336
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15458336 250 mg 250mg
15448336 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15458336 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63491.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 130309-37-4 | C24H25NO4 | 391,467 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 130309-37-4
Molekylær formel C24H25NO4
Molekylvægt (g/mol) 391.467
MDL nummer MFCD00191201
InChI nøgle JBZXLQHJZHITMW-RXYZOABWSA-N
Synonym fmoc-oic-oh, 2s,3as,7as-1-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl octahydro-1h-indole-2-carboxylic acid, fmoc-2s,3as,7as-octahydro-1h-indole-2-carboxylic acid, 2s,3as,7as-1-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-octahydroindole-2-carboxylic acid, fmoc-l-octahydroindole-2-carboxylic acid, ambotzfaa1729, 2s pound not3as pound not7as-1-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl, 2s,3as,7as-1-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-octahydro-1h-indole-2-carboxylic acid, 2s,3as,7as-1-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahydroindole-2-carboxylic acid
PubChem CID 2756165
IUPAC navn (2S,3aS,7aS)-1-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl)-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahydroindol-2-carboxylsyre
SMIL C1CCC2C(C1)CC(N2C(=O)OCC3C4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C35)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2S,3aS,7aS)-1-Fmoc-octahydroindole-2-carboxylic acid
Farve Hvid
Mængde 250 mg
Formel vægt 391.46
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver