missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2S,3aS,7aS)-1-Acetyloctahydro-1H-indole-2-carboxylic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
(2S,3aS,7aS)-1-Acetyloctahydro-1H-indole-2-carboxylic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Perindopril De-2-((S)-ethyl 2-(Ethylamino)pentanoate) |
| CAS | 111836-22-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Perindopril De-2-((S)-ethyl 2-(Ethylamino)pentanoate) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11H17NO3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (2S,3aS,7aS)-1-Acetyloctahydro-1H-indole-2-carboxylic Acid, [2S-(2α,3aβ,7aβ)]-1-Acetyloctahydro-1H-Indole-2-carboxylic Acid, Perindopril Impurity L, 1H-Indole-2-carboxylic acid, 1-acetyloctahydro-, [2S-(2α,3aβ,7aβ)]- (9CI), Perindopril tert-Butylamine Imp. L (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO3/c1-7(13)12-9-5-3-2-4-8(9)6-10(12)11(14)15/h8-10H,2-6H2,1H3,(H,14,15)/t8-,9-,10-/m0/s1 |
| SMIL | [H][C@]12[C@](N(C(C)=O)[C@H](C(O)=O)C2)([H])CCCC1 |
| IUPAC navn | (2S,3aS,7aS)-1-acetyl-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahydroindole-2-carboxylic acid |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?