Få mere at vide
(2S,3aS,7aS)-1-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31086108
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31086108 100 mg
31079195 100 g
31084631 25 g
31082518 1 g
31077781 10 g
31082505 250 mg
31080305 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 31086108 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD131378100mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2S,3aS,7aS)-1-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid
CAS 130309-37-4
Molekylær formel C24H25NO4
MDL nummer MFCD09750487
Mængde 100 mg
SMIL O=C([C@H]1N(C(OCC2C3=C(C4=C2C=CC=C4)C=CC=C3)=O)[C@@]5([H])CCCC[C@@]5([H])C1)O
Molekylvægt (g/mol) 391.46
Procent renhed 98%