Få mere at vide
(2S,3aS,7aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-Carboxybutyl]amino]propanoyl]octahydro-1H-indole-2-carboxylic Acid (Perindoprilat), Mikromol
Artikelnummer. 30461038
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30461038 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30461038 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0926.020025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2S,3aS,7aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-Carboxybutyl]amino]propanoyl]octahydro-1H-indole-2-carboxylic Acid (Perindoprilat), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perindoprilat
CAS 95153-31-4
Analyt- eller komponentnavne Perindoprilat
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H28 N2 O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1H-Indole-2-carboxylic acid, 1-[(2S)-2-[[(1S)-1-carboxybutyl]amino]-1-oxopropyl]octahydro-, (2S,3aS,7aS)-, 1H-Indole-2-carboxylic acid, 1-[2-[(1-carboxybutyl)amino]-1-oxopropyl]octahydro-, [2S-[1[R*(R*)],2α,3aβ,7aβ]]-, Perindoprilat, S 9780, Perindopril RC B;
InChI formel InChI=1S/C17H28N2O5/c1-3-6-12(16(21)22)18-10(2)15(20)19-13-8-5-4-7-11(13)9-14(19)17(23)24/h10-14,18H,3-9H2,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)/t10-,11-,12-,13-,14-/m0/s1
Løsningstype Neat
SMIL CCC[C@H](N[C@@H](C)C(=O)N1[C@H]2CCCC[C@H]2C[C@H]1C(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn (2S,3aS,7aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-carboxybutyl]amino]propanoyl]-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahydroindole-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 340.41
Mængde 25 mg
Formel vægt 340.1998 g/mol