Få mere at vide
(2S,3aS,6aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-[(1-Methylethoxy)carbonyl]-3-phenylpropyl]amino]propanoyl]octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic Acid (Ramipril Isopropyl Ester), Mikromol™
Beskrivelse
(2S,3aS,6aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-[(1-Methylethoxy)carbonyl]-3-phenylpropyl]amino]propanoyl]octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic Acid (Ramipril Isopropyl Ester)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ramipril Isopropylester |
| CAS | 295328-72-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ramipril Isopropylester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C24 H34 N2 O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Ramipril Imp. B (EP), (2S,3aS,6aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-[(1-Methylethoxy)carbonyl]-3-phenylpropyl]amino]-propanoyl]octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic Acid, Ramipril Isopropyl Ester, (2S,3aS,6aS)-octahydro-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-[(1-methylethoxy)carbonyl]-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-cyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic acid, Ramipril USP Related Compound B, Ramipril USP RC B, Ramipril Related Compound B, Ramipril Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C24H34N2O5/c1-15(2)31-24(30)19(13-12-17-8-5-4-6-9-17)25-16(3)22(27)26-20-11-7-10-18(20)14-21(26)23(28)29/h4-6,8-9,15-16,18-21,25H,7,10-14H2,1-3H3,(H,28,29)/t16-,18-,19-,20-,21-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)OC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2[C@H]3CCC[C@H]3C[C@H]2C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S,3aS,6aS)-1-[(2S)-2-[[(2S)-1-oxo-4-phenyl-1-propan-2-yloxybutan-2-yl]amino]propanoyl]-3,3a,4,5,6,6a-hexahydro-2H-cyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic acid |
| Vis mere |