Få mere at vide
(2S,3aS,6aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-[(1-Methylethoxy)carbonyl]-3-phenylpropyl]amino]propanoyl]octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic Acid (Ramipril Isopropyl Ester), Mikromol™
Artikelnummer. 30049743
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049743 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049743 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0448.070025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2S,3aS,6aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-[(1-Methylethoxy)carbonyl]-3-phenylpropyl]amino]propanoyl]octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic Acid (Ramipril Isopropyl Ester)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ramipril Isopropylester
CAS 295328-72-2
Analyt- eller komponentnavne Ramipril Isopropylester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C24 H34 N2 O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Ramipril Imp. B (EP), (2S,3aS,6aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-[(1-Methylethoxy)carbonyl]-3-phenylpropyl]amino]-propanoyl]octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic Acid, Ramipril Isopropyl Ester, (2S,3aS,6aS)-octahydro-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-[(1-methylethoxy)carbonyl]-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-cyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic acid, Ramipril USP Related Compound B, Ramipril USP RC B, Ramipril Related Compound B, Ramipril Impurity B
InChI formel InChI=1S/C24H34N2O5/c1-15(2)31-24(30)19(13-12-17-8-5-4-6-9-17)25-16(3)22(27)26-20-11-7-10-18(20)14-21(26)23(28)29/h4-6,8-9,15-16,18-21,25H,7,10-14H2,1-3H3,(H,28,29)/t16-,18-,19-,20-,21-/m0/s1
SMIL CC(C)OC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2[C@H]3CCC[C@H]3C[C@H]2C(=O)O
IUPAC navn (2S,3aS,6aS)-1-[(2S)-2-[[(2S)-1-oxo-4-phenyl-1-propan-2-yloxybutan-2-yl]amino]propanoyl]-3,3a,4,5,6,6a-hexahydro-2H-cyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 430.54
Mængde 25 mg
Formel vægt 430.2468 g/mol