Få mere at vide
(2S,3aR,7aS)-Octahydroindole-2-carboxylic Acid (~90%, contains cis), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S,3aR,7aS)-Octahydroindole-2-carboxylic Acid |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15NO2/c11-9(12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h6-8,10H,1-5H2,(H,11,12)/t6-,7+,8+/m1/s1 |
| Formel vægt | 169.1103 |