missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2S)-3-{[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy}-2-methylpropan-1-yl Tosylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S)-3-{[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy}-2-methylpropan-1-yl |
| CAS | 222539-29-9 |
| Molekylær formel | C17 H30 O4 S Si |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H30O4SSi/c1-14-8-10-16(11-9-14)22(18,19)20-12-15(2)13-21-23(6,7)17(3,4)5/h8-11,15H,12-13H2,1-7H3/t15-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)COS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1 |
| IUPAC navn | [(2S)-3-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-2-methylpropyl] 4-methylbenzenesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 358.57 |
| Formel vægt | 358.1634 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?