missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2S)-3-{[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy}-2-methylpropan-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S)-3-{[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy}-2-methylpropan-1-ol |
| CAS | 105859-45-8 |
| Molekylær formel | C10 H24 O2 Si |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H24O2Si/c1-9(7-11)8-12-13(5,6)10(2,3)4/h9,11H,7-8H2,1-6H3/t9-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@@H](CO)CO[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | (2S)-3-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-2-methylpropan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 204.38 |
| Formel vægt | 204.1546 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?