Få mere at vide
(2S)-3-Phenyl-2-[[(pyrazin-2-yl)carbonyl]amino]propanoic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 17912676
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17912676 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17912676 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3368.070025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2S)-3-Phenyl-2-[[(pyrazin-2-yl)carbonyl]amino]propanoic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Pyrazinylcarbonylphenylalanine
CAS 114457-94-2
Analyt- eller komponentnavne N-Pyrazinylcarbonylphenylalanine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H13 N3 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym N-(2-Pyrazinylcarbonyl)-L-phenylalanine
InChI formel InChI=1S/C14H13N3O3/c18-13(12-9-15-6-7-16-12)17-11(14(19)20)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-7,9,11H,8H2,(H,17,18)(H,19,20)/t11-/m0/s1
SMIL OC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)c2cnccn2
IUPAC navn (2S)-3-phenyl-2-(pyrazine-2-carbonylamino)propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 271.27
Mængde 25 mg
Formel vægt 271.0957 g/mol