Få mere at vide
(2S)-3-Phenyl-2-[[(pyrazin-2-yl)carbonyl]amino]propanoic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
(2S)-3-Phenyl-2-[[(pyrazin-2-yl)carbonyl]amino]propanoic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Pyrazinylcarbonylphenylalanine |
| CAS | 114457-94-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Pyrazinylcarbonylphenylalanine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H13 N3 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | N-(2-Pyrazinylcarbonyl)-L-phenylalanine |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13N3O3/c18-13(12-9-15-6-7-16-12)17-11(14(19)20)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-7,9,11H,8H2,(H,17,18)(H,19,20)/t11-/m0/s1 |
| SMIL | OC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)c2cnccn2 |
| IUPAC navn | (2S)-3-phenyl-2-(pyrazine-2-carbonylamino)propanoic acid |
| Vis mere |