Få mere at vide
(2S)-3-Methyl-2-[[methyl[[2-(1-methylethyl)thiazol-4-yl]methyl]carbamoyl]amino]butanoic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 30050602
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050602 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050602 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1034.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2S)-3-Methyl-2-[[methyl[[2-(1-methylethyl)thiazol-4-yl]methyl]carbamoyl]amino]butanoic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2S)-3-Methyl-2-[[methyl[[2-(1-methylethyl)thiazol-4-yl]methyl]carbamoyl]amino]butanoic Acid
CAS 154212-61-0
Analyt- eller komponentnavne (2S)-3-Methyl-2-[[methyl[[2-(1-methylethyl)thiazol-4-yl]methyl]carbamoyl]amino]butanoic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H23 N3 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym L-Valine, N-[[methyl[[2-(1-methylethyl)-4-thiazolyl]methyl]amino]carbonyl]-, N-[[N-Methyl-N-[(2-isopropyl]-4-thiazolyl)methyl)amino]carbonyl-L-valine Carboxylic Acid, (2S)-3-Methyl-2-[[methyl[[2-(1-methylethyl)thiazol-4-yl]methyl]carbamoyl]-amino]butanoic Acid, Ritonavir Imp. A (EP), Ritonavir Impurity A
InChI formel InChI=1S/C14H23N3O3S/c1-8(2)11(13(18)19)16-14(20)17(5)6-10-7-21-12(15-10)9(3)4/h7-9,11H,6H2,1-5H3,(H,16,20)(H,18,19)/t11-/m0/s1
SMIL CC(C)[C@H](NC(=O)N(C)Cc1csc(n1)C(C)C)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-3-methyl-2-[[methyl-[(2-propan-2-yl-1,3-thiazol-4-yl)methyl]carbamoyl]amino]butanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 313.42
Mængde 25 mg
Formel vægt 313.146 g/mol