Få mere at vide
(2S)-3-Methyl-2-[[methyl[[2-(1-methylethyl)thiazol-4-yl]methyl]carbamoyl]amino]butanoic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
(2S)-3-Methyl-2-[[methyl[[2-(1-methylethyl)thiazol-4-yl]methyl]carbamoyl]amino]butanoic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S)-3-Methyl-2-[[methyl[[2-(1-methylethyl)thiazol-4-yl]methyl]carbamoyl]amino]butanoic Acid |
| CAS | 154212-61-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2S)-3-Methyl-2-[[methyl[[2-(1-methylethyl)thiazol-4-yl]methyl]carbamoyl]amino]butanoic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H23 N3 O3 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | L-Valine, N-[[methyl[[2-(1-methylethyl)-4-thiazolyl]methyl]amino]carbonyl]-, N-[[N-Methyl-N-[(2-isopropyl]-4-thiazolyl)methyl)amino]carbonyl-L-valine Carboxylic Acid, (2S)-3-Methyl-2-[[methyl[[2-(1-methylethyl)thiazol-4-yl]methyl]carbamoyl]-amino]butanoic Acid, Ritonavir Imp. A (EP), Ritonavir Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C14H23N3O3S/c1-8(2)11(13(18)19)16-14(20)17(5)6-10-7-21-12(15-10)9(3)4/h7-9,11H,6H2,1-5H3,(H,16,20)(H,18,19)/t11-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)[C@H](NC(=O)N(C)Cc1csc(n1)C(C)C)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-3-methyl-2-[[methyl-[(2-propan-2-yl-1,3-thiazol-4-yl)methyl]carbamoyl]amino]butanoic acid |
| Vis mere |