Få mere at vide
(2S)-3-Methyl-2-(2-oxotetrahydropyrimidin-1(2H)-yl)butanoic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 17960796
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17960796 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17960796 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1151.220025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2S)-3-Methyl-2-(2-oxotetrahydropyrimidin-1(2H)-yl)butanoic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-Tetrahydro-a-(1-methylethyl)-2-oxo-1(2H)-pyrimidine-acetic acid
CAS 192725-50-1
Analyt- eller komponentnavne (S)-Tetrahydro-a-(1-methylethyl)-2-oxo-1(2H)-pyrimidine-acetic acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H16 N2 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1(2H)-Pyrimidineacetic acid, tetrahydro-alpha-(1-methylethyl)-2-oxo-, (alphaS)-, 1(2H)-Pyrimidineacetic acid, tetrahydro-alpha-(1-methylethyl)-2-oxo-, (S)-, (alphaS)-Tetrahydro-alpha-(1-methylethyl)-2-oxo-1(2H)-pyrimidineacetic acid
InChI formel InChI=1S/C9H16N2O3/c1-6(2)7(8(12)13)11-5-3-4-10-9(11)14/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,10,14)(H,12,13)/t7-/m0/s1
SMIL CC(C)[C@H](N1CCCNC1=O)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-3-methyl-2-(2-oxo-1,3-diazinan-1-yl)butanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 200.23
Mængde 25 mg
Formel vægt 200.1161 g/mol