Få mere at vide
(2S)-3-Methyl-2-[[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]amino]butanoic Acid (Despentanoylvalsartan), Mikromol™
Artikelnummer. 17932096
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17932096 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17932096 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0487.280025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2S)-3-Methyl-2-[[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]amino]butanoic Acid (Despentanoylvalsartan)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[[2'-(2H-Tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-L-valine
CAS 676129-92-3
Analyt- eller komponentnavne N-[[2'-(2H-Tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-L-valine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H21 N5 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym L-Valine, N-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, L-Valine, N-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]- (9CI), N-[[2'-(2H-Tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-L-valine, (S)-3-Methyl-2-[[2-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methylamino]butanoic acid
InChI formel InChI=1S/C19H21N5O2/c1-12(2)17(19(25)26)20-11-13-7-9-14(10-8-13)15-5-3-4-6-16(15)18-21-23-24-22-18/h3-10,12,17,20H,11H2,1-2H3,(H,25,26)(H,21,22,23,24)/t17-/m0/s1
SMIL CC(C)[C@H](NCc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-3-methyl-2-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methylamino]butanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 351.4
Mængde 25 mg
Formel vægt 351.1695 g/mol