Få mere at vide
(2S)-3-Bromo-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methyl-propanamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S)-3-Bromo-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methyl-propanamide |
| CAS | 113181-02-5 |
| Molekylær formel | C12H10BrF3N2O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (S)-3-Bromo-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methyl-propanamide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10BrF3N2O2/c1-11(20,6-13)10(19)18-8-3-2-7(5-17)9(4-8)12(14,15)16/h2-4,20H,6H2,1H3,(H,18,19) |
| SMIL | BrC[C@](O)(C)C(NC1=CC=C(C#N)C(C(F)(F)F)=C1)=O |
| IUPAC navn | (S)-3-bromo-N-(4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)-2-hydroxy-2-methylpropanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 351.12 |
| Formel vægt | 349.99 |