Få mere at vide
(2S)-3-Bromo-2-hydroxy-2-methylpropanoic Acid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (2S)-3-Bromo-2-hydroxy-2-methylpropanoic Acid |
| CAS | 106089-20-7 |
| Molekylær formel | C4 H7 Br O3 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7BrO3/c1-4(8,2-5)3(6)7/h8H,2H2,1H3,(H,6,7)/t4-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@](O)(CBr)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-3-bromo-2-hydroxy-2-methylpropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 183 |
| Formel vægt | 181.9579 |