missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2S)-3-Azido-2-hydroxy-2-methyl-propanoic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S)-3-Azido-2-hydroxy-2-methyl-propanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 549504-45-2 |
| Molekylær formel | C5 H9 N3 O3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9N3O3/c1-5(10,3-7-8-6)4(9)11-2/h10H,3H2,1-2H3/t5-/m0/s1 |
| SMIL | COC(=O)[C@@](C)(O)CN=[N+]=[N-] |
| IUPAC navn | methyl (2S)-3-azido-2-hydroxy-2-methylpropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 159.14 |
| Formel vægt | 159.0644 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?