missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(2S)-3-Azido-2-hydroxy-2-methyl-propanoic Acid Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30330065
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30330065 250 mg
30345628 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30330065 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA850110250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2S)-3-Azido-2-hydroxy-2-methyl-propanoic Acid Methyl Ester
CAS 549504-45-2
Molekylær formel C5 H9 N3 O3
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C5H9N3O3/c1-5(10,3-7-8-6)4(9)11-2/h10H,3H2,1-2H3/t5-/m0/s1
SMIL COC(=O)[C@@](C)(O)CN=[N+]=[N-]
IUPAC navn methyl (2S)-3-azido-2-hydroxy-2-methylpropanoate
Molekylvægt (g/mol) 159.14
Formel vægt 159.0644
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.