Få mere at vide
(2S)-3-(Acetylthio)-2-methylpropanoic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 15315236
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
15315236 100 mg
1 options
Artikelnummer. 15315236 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0067.04
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2S)-3-(Acetylthio)-2-methylpropanoic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2S)-3-(Acetylthio)-2-methylpropanoic Acid
CAS 76497-39-7
Analyt- eller komponentnavne (2S)-3-(Acetylthio)-2-methylpropanoic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H10 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (2S)-3-(Acetylthio)-2-methylpropanoic Acid, Captopril Imp. K (Pharmeuropa), Captopril Impurity G as (S)-enantiomer
InChI formel InChI=1S/C6H10O3S/c1-4(6(8)9)3-10-5(2)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-/m1/s1
SMIL C[C@H](CSC(=O)C)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-3-acetylsulfanyl-2-methylpropanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 162.21
Mængde 100 mg
Formel vægt 162.0351 g/mol