Få mere at vide
(2S)-3-(Acetylthio)-2-methylpropanoic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
(2S)-3-(Acetylthio)-2-methylpropanoic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S)-3-(Acetylthio)-2-methylpropanoic Acid |
| CAS | 76497-39-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2S)-3-(Acetylthio)-2-methylpropanoic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H10 O3 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (2S)-3-(Acetylthio)-2-methylpropanoic Acid, Captopril Imp. K (Pharmeuropa), Captopril Impurity G as (S)-enantiomer |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O3S/c1-4(6(8)9)3-10-5(2)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@H](CSC(=O)C)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-3-acetylsulfanyl-2-methylpropanoic acid |
| Vis mere |