missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2S)-3-(2-Chloro-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)-4-methoxybenzoic Acid 2-[[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]methoxy]propyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S)-3-(2-Chloro-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)-4-methoxybenzoic Acid 2-((4-(Trifluoromethoxy)phenyl)methoxy)propyl Ester |
| CAS | 1253202-36-6 |
| Molekylær formel | C22H19ClF3N3O7 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H19ClF3N3O7/c1-33-16-8-4-15(5-9-16)20(30)35-13-18(10-28-11-19(29(31)32)27-21(28)23)34-12-14-2-6-17(7-3-14)36-22(24,25)26/h2-9,11,18H,10,12-13H2,1H3/t18-/m0/s1 |
| SMIL | COc1ccc(cc1)C(=O)OC[C@H](Cn2cc(nc2Cl)[N+](=O)[O-])OCc3ccc(OC(F)(F)F)cc3 |
| IUPAC navn | [(2S)-3-(2-chloro-4-nitroimidazol-1-yl)-2-[[4-(trifluoromethoxy)phenyl]methoxy]propyl] 4-methoxybenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 529.85 |
| Formel vægt | 529.0864 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?