Få mere at vide
(2S)-3-[(1,1-Dimethylethyl)amino]propane-1,2-diol, Mikromol™
Artikelnummer. 30050590
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050590 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050590 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0440.210025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2S)-3-[(1,1-Dimethylethyl)amino]propane-1,2-diol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2S)-3-[(1,1-Dimethylethyl)amino]propane-1,2-diol
CAS 30315-46-9
Analyt- eller komponentnavne (2S)-3-[(1,1-Dimethylethyl)amino]propane-1,2-diol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H17 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1,2-Propanediol, 3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, (2S)-, 1,2-Propanediol, 3-(tert-butylamino)-, (S)-(-)- (8CI), 1,2-Propanediol, 3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, (S)-, (S)-1-tert-Butylamino-2,3-propanediol, (S)-3-(tert-Butylamino)-1,2-propanediol
InChI formel InChI=1S/C7H17NO2/c1-7(2,3)8-4-6(10)5-9/h6,8-10H,4-5H2,1-3H3/t6-/m0/s1
SMIL CC(C)(C)NC[C@H](O)CO
IUPAC navn (2S)-3-(tert-butylamino)propane-1,2-diol
Molekylvægt (g/mol) 147.215
Mængde 25 mg
Formel vægt 147.1259 g/mol