missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
[2S-(2Alpha,3Beta,4Beta)]-3-[2-(1,1-Dimethylethoxy)-2-oxoethyl]-4-(1-methylethenyl)-1,2-pyrrolidinedicarboxylic Acid Bis(1,1-Dimethylethyl) Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [2S-(2alpha,3beta,4beta)]-3-[2-(1,1-Dimethylethoxy)-2-oxoethyl]-4-(1-methylethenyl)-1,2-pyrrolidinedicarboxylic Acid Bis(1,1-Dimethylethyl) Ester |
| CAS | 191601-07-7 |
| Molekylær formel | C23H39NO6 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | (2S,3S,4S)-3-[2-(1,1-Dimethylethoxy)-2-oxoethyl]-4-(1-methylethenyl)-1,2-pyrrolidinedicarboxylic Acid 1,2-Bis(1,1-dimethylethyl) Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C23H39NO6/c1-14(2)16-13-24(20(27)30-23(9,10)11)18(19(26)29-22(6,7)8)15(16)12-17(25)28-21(3,4)5/h15-16,18H,1,12-13H2,2-11H3/t15-,16+,18-/m0/s1 |
| SMIL | C=C(C)[C@@H]1[C@H](CC(OC(C)(C)C)=O)[C@@H](C(OC(C)(C)C)=O)N(C(OC(C)(C)C)=O)C1 |
| IUPAC navn | di-tert-butyl (2S,3S,4S)-3-(2-(tert-butoxy)-2-oxoethyl)-4-(prop-1-en-2-yl)pyrrolidine-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 425.56 |
| Formel vægt | 425.28 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?