missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(2S)- 2-Methylpyrrolidine-2-carboxylic Acid Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30420775
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30420775 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30420775 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS2352655G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2S)- 2-Methylpyrrolidine-2-carboxylic Acid Hydrochloride
CAS 1508261-86-6
Molekylær formel C6 H11 N O2 . H Cl
Mængde 5 g
Synonym L-Proline','2-methyl-','hydrochloride (1:1) (ACI), 2-Methyl-L-proline hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C6H11NO2.ClH/c1-6(5(8)9)3-2-4-7-6;/h7H,2-4H2,1H3,(H,8,9);1H/t6-;/m0./s1
SMIL C[C@]1(CCCN1)C(=O)O.Cl
IUPAC navn (2S)-2-methylpyrrolidine-2-carboxylic acid;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 165.61798
Formel vægt 165.0557
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.