Få mere at vide
(2S)- 2-Methylpyrrolidine-2-carboxylic Acid Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S)- 2-Methylpyrrolidine-2-carboxylic Acid Hydrochloride |
| CAS | 1508261-86-6 |
| Molekylær formel | C6 H11 N O2 . H Cl |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | L-Proline','2-methyl-','hydrochloride (1:1) (ACI), 2-Methyl-L-proline hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO2.ClH/c1-6(5(8)9)3-2-4-7-6;/h7H,2-4H2,1H3,(H,8,9);1H/t6-;/m0./s1 |
| SMIL | C[C@]1(CCCN1)C(=O)O.Cl |
| IUPAC navn | (2S)-2-methylpyrrolidine-2-carboxylic acid;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 165.61798 |
| Formel vægt | 165.0557 |