Få mere at vide
(2S)-2-Methylbutanoic Acid (1S,3S,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R)-3,6-Dihydro-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1,2,3,7,8,8a-hexahydro-3-hydroxy-7-methyl-1-naphthalenyl Ester, TRC
Artikelnummer. 30479084
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30479084 25 mg
30473375 100 mg
30467671 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30479084 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM30387525MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1114834-63-7
Molekylær formel C23H32O5
Molekylvægt (g/mol) 388.5
Synonym (2S)-2-Methylbutanoic acid (1S,3S,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R)-3,6-Dihydro-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1,2,3,7,8,8a-hexahydro-3-hydroxy-7-methyl-1-naphthalenyl Ester, Anhydropravastatin Lactone
IUPAC navn [(1S,3S,7S,8S,8aR)-3-hydroxy-7-methyl-8-[2-[(2R)-6-oxo-2,3-dihydropyran-2-yl]ethyl]-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl] (2S)-2-methylbutanoate
SMIL CC[C@H](C)C(=O)O[C@H]1C[C@H](O)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3CC=CC(=O)O3)[C@@H]12
Spécification
Kemisk navn eller materiale (2S)-2-Methylbutanoic Acid (1S,3S,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R)-3,6-Dihydro-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1,2,3,7,8,8a-hexahydro-3-hydroxy-7-methyl-1-naphthalenyl Ester
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C23H32O5/c1-4-14(2)23(26)28-20-13-17(24)12-16-9-8-15(3)19(22(16)20)11-10-18-6-5-7-21(25)27-18/h5,7-9,12,14-15,17-20,22,24H,4,6,10-11,13H2,1-3H3/t14-,15-,17+,18-,19-,20-,22-/m0/s1
Formel vægt 388.225
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.