Få mere at vide
(2S)-2-Methyl-butanoic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S)-2-Methyl-butanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 10307-61-6 |
| Molekylær formel | C7 H14 O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | (S)-2-Methyl-butanoic Acid Ethyl Ester, ( (+)-Ethyl 2-Methylbutanoate, (+)-Ethyl 2-Methylbutyrate, (S)-(+)-Ethyl 2-Methylbutanoate, (S)-2-Methylbutanoic Acid Ethyl Ester, (S)-Ethyl 2-Methylbutanoate, Ethyl S-(+)-2-Methylbutyrate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O2/c1-4-6(3)7(8)9-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3/t6-/m0/s1 |
| SMIL | CCOC(=O)[C@@H](C)CC |
| IUPAC navn | ethyl (2S)-2-methylbutanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 130.185 |
| Formel vægt | 130.099 |