missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(2S)-2-(Methoxydiphenylmethyl)pyrrolidine, TRC

Artikelnummer. 30481768
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30481768 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30481768 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM26322810MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2S)-2-(Methoxydiphenylmethyl)pyrrolidine
CAS 118971-03-2
Molekylær formel C18H21NO
Mængde 10 mg
Synonym 2S)-Methoxydiphenylmethylpyrrolidine
InChI formel InChI=1S/C18H21NO/c1-20-18(17-13-8-14-19-17,15-9-4-2-5-10-15)16-11-6-3-7-12-16/h2-7,9-12,17,19H,8,13-14H2,1H3/t17-/m0/s1
SMIL COC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)[C@H]3NCCC3
IUPAC navn (S)-2-(methoxydiphenylmethyl)pyrrolidine
Molekylvægt (g/mol) 267.37
Formel vægt 267.16
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.