Få mere at vide
(2S)-2-Mercaptopropanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S)-2-Mercaptopropanoic Acid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6O2S/c1-2(6)3(4)5/h2,6H,1H3,(H,4,5)/t2-/m0/s1 |
| Formel vægt | 106.0089 |