Få mere at vide
(2S)-2-Hydroxyglutaric Acid Octyl Ester Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S)-2-Hydroxyglutaric Acid Octyl Ester Sodium Salt |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H24O5.Na/c1-2-3-4-5-6-7-10-18-13(17)11(14)8-9-12(15)16;/h11,14H,2-10H2,1H3,(H,15,16);/q;+1/p-1/t11-;/m0./s1 |
| Formel vægt | 282.1443 |
| Procent renhed | >95% |