Få mere at vide
(2S)-2-hydroxy-2-phenyleddikesyre (L-mandelsyre), Mikromol™
Artikelnummer. 17991456
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17991456 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17991456 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1304.050025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(2S)-2-hydroxy-2-fenyleddikesyre (L-mandelsyre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-(+)-Mandelic Acid
CAS 17199-29-0
Analyt- eller komponentnavne L-(+)-Mandelic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H8 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Benzeneacetic acid, α-hydroxy-, (αS)-, Benzeneacetic acid, α-hydroxy-, (S)-, Mandelic acid, L-(+)- (8CI), (αS)-α-Hydroxybenzeneacetic acid, (+)-(S)-Mandelic acid, (+)-Mandelic acid, (+)-α-Hydroxyphenylacetic acid, (2S)-2-Hydroxy-2-(phenyl)ethanoic acid, (S)-(+)-Hydroxyphenylacetic acid, (S)-(+)-Mandelic acid, (S)-2-Hydroxy-2-(phenyl)ethanoic acid, (S)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, (S)-Mandelic acid, (S)-α-Hydroxybenzeneacetic acid, (S)-α-Hydroxyphenylacetic acid, L-(+)-Mandelic acid, L-Mandelic acid, Atomoxetine Hydrochloride Imp E (EP), Atomoxetine Hydrochloride Impurity E, Atomoxetine Impurity E
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)/t7-/m0/s1
SMIL O[C@H](C(=O)O)c1ccccc1
IUPAC navn (2S)-2-hydroxy-2-fenyleddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 152.15
Mængde 25 mg
Formel vægt 152,0473 g/mol