missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(2S)-2-Hydroxy-2-methyl-3-oxobutanoic Acid Phenylmethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30405582
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30405582 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30405582 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH804535500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2S)-2-Hydroxy-2-methyl-3-oxobutanoic Acid Phenylmethyl Ester
CAS 442159-35-5
Molekylær formel C12H14O4
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C12H14O4/c1-9(13)12(2,15)11(14)16-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,15H,8H2,1-2H3
SMIL O=C([C@@](O)(C)C(OCC1=CC=CC=C1)=O)C
IUPAC navn benzyl (S)-2-hydroxy-2-methyl-3-oxobutanoate
Molekylvægt (g/mol) 222.24
Formel vægt 222.09
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.