Få mere at vide
(2S)-2-hydroxy-1-propylmetansulfonat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S)-2-Hydroxy-1-propyl Methanesulfonate |
| CAS | 262423-83-6 |
| Molekylær formel | C4H10O4S |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | (2R)-1,2-Propanediol 1-Methanesulfonate |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O4S/c1-4(5)3-8-9(2,6)7/h4-5H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H](O)COS(=O)(=O)C |
| IUPAC navn | [(2S)-2-hydroxypropyl] metansulfonat |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.18 |
| Formel vægt | 154.03 |