missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2S)-2-hexyloxirane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S)-2-hexyloxirane |
| CAS | 50418-68-3 |
| Molekylær formel | C8H16O |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O/c1-2-3-4-5-6-8-7-9-8/h8H,2-7H2,1H3/t8-/m0/s1 |
| SMIL | CCCCCC[C@H]1CO1 |
| IUPAC navn | (2S)-2-hexyloxirane |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.21 |
| Formel vægt | 128.1201 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?