Få mere at vide
(2S)-2-Ethyl Ester-isocyanato-propanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S)-2-Ethyl Ester-isocyanato-propanoic Acid |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9NO3/c1-3-10-6(9)5(2)7-4-8/h5H,3H2,1-2H3/t5-/m0/s1 |
| Formel vægt | 143.0582 |