Få mere at vide
(2S)-2-Ethyl-8-methyl-1-thia-4,8-diazaspiro[4,5]decan-3-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S)-2-Ethyl-8-methyl-1-thia-4,8-diazaspiro[4,5]decan-3-one |
| CAS | 503431-81-0 |
| Molekylær formel | C10 H18 N2 O S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | AF 267B |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18N2OS/c1-3-8-9(13)11-10(14-8)4-6-12(2)7-5-10/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,11,13)/t8-/m0/s1 |
| SMIL | CC[C@@H]1SC2(CCN(C)CC2)NC1=O |
| IUPAC navn | (2S)-2-ethyl-8-methyl-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 214.33 |
| Formel vægt | 214.114 |