Få mere at vide
(2S)-2-[Bis[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]amino]-3-methylbutanoic Acid, Mikromol
Beskrivelse
(2S)-2-[Bis[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]amino]-3-methylbutanoic Acid, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S)-2-[Bis[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]amino]-3-methylbutanoic Acid |
| CAS | 1353844-75-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2S)-2-[Bis[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]amino]-3-methylbutanoic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C33 H31 N9 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | L-Valine, N,N-bis[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, N,N-Bis[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-L-valine, (2S)-2-[Bis[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]amino]-3-methylbutanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C33H31N9O2/c1-21(2)30(33(43)44)42(19-22-11-15-24(16-12-22)26-7-3-5-9-28(26)31-34-38-39-35-31)20-23-13-17-25(18-14-23)27-8-4-6-10-29(27)32-36-40-41-37-32/h3-18,21,30H,19-20H2,1-2H3,(H,43,44)(H,34,35,38,39)(H,36,37,40,41)/t30-/m0/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CC(C)[C@H](N(Cc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3)Cc4ccc(cc4)c5ccccc5c6nnn[nH]6)C(=O)O |
| Vis mere |