Få mere at vide
(2S)-2-[Bis[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]amino]-3-methylbutanoic Acid, Mikromol
Artikelnummer. 30459388
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30459388 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30459388 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0487.240025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2S)-2-[Bis[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]amino]-3-methylbutanoic Acid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2S)-2-[Bis[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]amino]-3-methylbutanoic Acid
CAS 1353844-75-3
Analyt- eller komponentnavne (2S)-2-[Bis[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]amino]-3-methylbutanoic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C33 H31 N9 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym L-Valine, N,N-bis[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, N,N-Bis[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-L-valine, (2S)-2-[Bis[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]amino]-3-methylbutanoic Acid
InChI formel InChI=1S/C33H31N9O2/c1-21(2)30(33(43)44)42(19-22-11-15-24(16-12-22)26-7-3-5-9-28(26)31-34-38-39-35-31)20-23-13-17-25(18-14-23)27-8-4-6-10-29(27)32-36-40-41-37-32/h3-18,21,30H,19-20H2,1-2H3,(H,43,44)(H,34,35,38,39)(H,36,37,40,41)/t30-/m0/s1
Løsningstype Neat
SMIL CC(C)[C@H](N(Cc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3)Cc4ccc(cc4)c5ccccc5c6nnn[nH]6)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-[bis[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]amino]-3-methylbutanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 585.658
Mængde 25 mg
Formel vægt 585.26 g/mol