Få mere at vide
(2S)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine |
| CAS | 22795-99-9 |
| Molekylær formel | C7H16N2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (2S)-1-Ethyl-2-pyrrolidinemethanamine, (-)-2-(Aminomethyl)-1-ethyl-pyrrolidine, (-)-1-Ethyl-2-(aminomethyl)pyrrolidine, (-)-2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine, (S)-(-)-1-Ethyl-2-pyrrolidinemethanamine, S-(-)-2-(Aminomethyl)-N-ethylpyrrolidine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16N2/c1-2-9-5-3-4-7(9)6-8/h7H,2-6,8H2,1H3/t7-/m0/s1 |
| SMIL | CCN1CCC[C@H]1CN |
| IUPAC navn | [(2S)-1-ethylpyrrolidin-2-yl]methanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.22 |
| Formel vægt | 128.1313 |