Få mere at vide
(2S)-2-aminohexanedioinsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-2-aminoadipinsyre |
| Mængde | 250 mg |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Formel vægt | 161.0688 |
| Molekylvægt (g/mol) | 161.16 |