Få mere at vide
(2S)-2-Amino-hexanedioic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-2-Aminoadipic acid |
| Mængde | 500 mg |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Formel vægt | 161.0688 |
| Molekylvægt (g/mol) | 161.16 |
| InChI nøgle | OYIFNHCXNCRBQI-BYPYZUCNSA-N |
| SMIL | N[C@@H](CCCC(O)=O)C(O)=O |
| IUPAC navn | (2S)-2-aminohexanedioic acid |