missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(2S)-2-Amino-benzenebutanoic Acid Benzyl Ester Tosylate Salt (>90%), TRC

Artikelnummer. 30318299
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30318299 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30318299 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA591420250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2S)-2-Amino-benzenebutanoic Acid Benzyl Ester, Tosylate Sal
CAS 117560-24-4
Molekylær formel C17 H19 N O2 . C7 H8 O3 S
Mængde 250 mg
Synonym (2S)-2-Amino-Benzenebutanoic Acid Benzyl Ester Tosylate Salt
InChI formel InChI=1S/C17H19NO2.C7H8O3S/c18-16(12-11-14-7-3-1-4-8-14)17(19)20-13-15-9-5-2-6-10-15;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h1-10,16H,11-13,18H2;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t16-;/m0./s1
SMIL Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O.N[C@@H](CCc2ccccc2)C(=O)OCc3ccccc3
IUPAC navn benzyl (2S)-2-amino-4-phenylbutanoate;4-methylbenzenesulfonic acid
Molekylvægt (g/mol) 441.54
Formel vægt 441.161
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.