Få mere at vide
(2S)-2-Amino-benzenebutanoic Acid Benzyl Ester Tosylate Salt (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S)-2-Amino-benzenebutanoic Acid Benzyl Ester, Tosylate Sal |
| CAS | 117560-24-4 |
| Molekylær formel | C17 H19 N O2 . C7 H8 O3 S |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | (2S)-2-Amino-Benzenebutanoic Acid Benzyl Ester Tosylate Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19NO2.C7H8O3S/c18-16(12-11-14-7-3-1-4-8-14)17(19)20-13-15-9-5-2-6-10-15;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h1-10,16H,11-13,18H2;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t16-;/m0./s1 |
| SMIL | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O.N[C@@H](CCc2ccccc2)C(=O)OCc3ccccc3 |
| IUPAC navn | benzyl (2S)-2-amino-4-phenylbutanoate;4-methylbenzenesulfonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 441.54 |
| Formel vægt | 441.161 |