Få mere at vide
(2S)-2-Amino-benzenebutanoic Acid Benzyl Ester Tosylate Salt (>90%), TRC
Artikelnummer. 30312624
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30312624 1 g
1 options
Artikelnummer. 30312624 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA5914201G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2S)-2-Amino-benzenebutanoic Acid Benzyl Ester, Tosylate Sal
CAS 117560-24-4
Molekylær formel C17 H19 N O2 . C7 H8 O3 S
Mængde 1 g
Synonym (2S)-2-Amino-Benzenebutanoic Acid Benzyl Ester Tosylate Salt
InChI formel InChI=1S/C17H19NO2.C7H8O3S/c18-16(12-11-14-7-3-1-4-8-14)17(19)20-13-15-9-5-2-6-10-15;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h1-10,16H,11-13,18H2;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t16-;/m0./s1
SMIL Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O.N[C@@H](CCc2ccccc2)C(=O)OCc3ccccc3
IUPAC navn benzyl (2S)-2-amino-4-phenylbutanoate;4-methylbenzenesulfonic acid
Molekylvægt (g/mol) 441.54
Formel vægt 441.161