Få mere at vide
(2S)-2-Amino-5-(carbamoylamino)pentanoic Acid (Citrulline), Mikromol™
Artikelnummer. 30052129
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30052129 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30052129 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0568.01
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2S)-2-Amino-5-(carbamoylamino)pentanoic Acid (Citrulline)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Citrulline
CAS 372-75-8
Analyt- eller komponentnavne L-Citrulline
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H13 N3 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym N5-(Aminocarbonyl)-L-ornithine, Ornithine, N5-carbamoyl-, L- (8CI), Cit, Citrulline, L-(+)-Citrulline, L-Citrulline, N5-Carbamoyl-L-ornithine, NSC 27425, Ndelta-Carbamylornithine, alpha-Amino-delta-ureidovaleric acid, delta-Ureidonorvaline, Arginine Impurity B
InChI formel InChI=1S/C6H13N3O3/c7-4(5(10)11)2-1-3-9-6(8)12/h4H,1-3,7H2,(H,10,11)(H3,8,9,12)/t4-/m0/s1
SMIL N[C@@H](CCCNC(=O)N)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-amino-5-(carbamoylamino)pentanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 175.19
Mængde 100 mg
Formel vægt 175.0957 g/mol