Få mere at vide
(2S)-2-Amino-4-[(RS)-methylsulfinyl]butansyre (L-Methionin Sulfoxid), Mikromol™
Artikelnummer. 17948644
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17948644 100 mg
17927584 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17948644 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0358.05
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(2S)-2-amino-4-[(RS)-methylsulfinyl]butansyre (L-methioninsulfoxid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Methionine Sulfoxide
CAS 3226-65-1
Analyt- eller komponentnavne L-Methionine Sulfoxide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C5 H11 N O3 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym L-Methionine S-oxide, Butanoic acid, 2-amino-4-(methylsulfinyl)-, (2S)- (9CI), Butyric acid, 2-amino-4-(methylsulfinyl)-, L- (8CI), 3: PN: WO2011158590 PAGE: 34 claimed protein, L-Methionine sulfoxide, Methionine sulfoxide, Methionine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C5H11NO3S/c1-10(9)3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-,10?/m0/s1
SMIL CS(=O)CC[C@H](N)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-amino-4-methylsulfinylbutansyre
Molekylvægt (g/mol) 165.21
Mængde 100 mg
Formel vægt 165,046 g/mol