Få mere at vide
(2S)-2-Amino-4-[(RS)-methylsulfinyl]butansyre (L-Methionin Sulfoxid), Mikromol™
Beskrivelse
(2S)-2-amino-4-[(RS)-methylsulfinyl]butansyre (L-methioninsulfoxid)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Methionine Sulfoxide |
| CAS | 3226-65-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | L-Methionine Sulfoxide |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C5 H11 N O3 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | L-Methionine S-oxide, Butanoic acid, 2-amino-4-(methylsulfinyl)-, (2S)- (9CI), Butyric acid, 2-amino-4-(methylsulfinyl)-, L- (8CI), 3: PN: WO2011158590 PAGE: 34 claimed protein, L-Methionine sulfoxide, Methionine sulfoxide, Methionine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO3S/c1-10(9)3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-,10?/m0/s1 |
| SMIL | CS(=O)CC[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-4-methylsulfinylbutansyre |
| Vis mere |