Få mere at vide
(2S)-2-Amino-4-(methylsulfonyl)butansyre (L-Methioninsulfon), Mikromol™
Artikelnummer. 30052561
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30052561 100 mg
30051158 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30052561 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0358.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(2S)-2-Amino-4-(methylsulfonyl)butansyre (L-Methioninsulfon)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Methionine Sulfone
CAS 7314-32-1
Analyt- eller komponentnavne L-Methionine Sulfone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C5 H11 N O4 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Methionine Imp. B (EP), L-Methionine S,S-dioxide, Butanoic acid, 2-amino-4-(methylsulfonyl)-, (2S)- (9CI), Butanoic acid, 2-amino-4-(methylsulfonyl)-, (S)-, Butyric acid, 2-amino-4-(methylsulfonyl)-, L- (8CI), (S)-Methionine sulfone, L-Methionine sulfone, L-Methionine-S-dioxide, Methionine sulfone, Methionine Impurity B
SMIL CS(=O)(=O)CC[C@H](N)C(=O)O
Molekylvægt (g/mol) 181.21
Mængde 100 mg
Formel vægt 181,206 g/mol